Print…
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: H-DL-Phg(2-Cl)-OH, 2-Amino-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid, (±)-2-Chlorophenylglycine
433340250 433341000
ACRO433340250EA 91.3 EUR
ACRO433340250 ACRO433341000
2-(2-Chlorophenyl)glycine 98%
2-(2-Chlorophenyl)glycine
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Peso Molecular: 185.61 g/mol
Ponto de Fusão: 182.9…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049324
Número CAS: 88744-36-9
Encomendar
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %