Print…
3-(Dimethylamino)acrolein 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-(Dimethylamino)acrylaldehyde, 3-(Dimethylamino)propenal, 3-(Dimethylamino)-2-propenal
433320050 433320250
ACRO433320050EA 55.9 EUR
ACRO433320050 ACRO433320250
3-(Dimethylamino)acrolein 90%
3-(Dimethylamino)acrolein
Fórmula: C₅H₉NO
Ponto de ebulição: 270…273 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006999
Número CAS: 927-63-9
UN: 3267
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
Water ≤0.5 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20°C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25°C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test