Print…
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-6-morpholinopyridazine
433270010 433270050
ACRO433270010EA 139 EUR
ACRO433270010 ACRO433270050
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine 97%
3-Amino-6-(morpholin-4-yl)pyridazine
Fórmula: C₈H₁₂N₄O
Peso Molecular: 180.21 g/mol
Ponto de Fusão: 181…183 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09743734
Número CAS: 66346-91-6
Encomendar
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %