Print…
7-Amino-1-tetralone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
433260010 433260050
ACRO433260010EA 83.5 EUR
ACRO433260010 ACRO433260050
7-Amino-1-tetralone 97%
7-Amino-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO
Ponto de Fusão: 138…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369817
Número CAS: 22009-40-1
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 135 to 140 °C
GC ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %