Print…
2-Methoxybenzonitrile 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
433160050 433160250
ACRO433160050EA 38.1 EUR
ACRO433160050 ACRO433160250
2-Methoxybenzonitrile 99%
2-Methoxybenzonitrile
Fórmula: C₈H₇NO
Ponto de ebulição: 256 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 21…22 °C
Densidade: 1,095 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001783
Número CAS: 6609-56-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.05 %