Print…
3-Chlorophenyl acetylene 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
433130010 433130050
ACRO433130010EA 50.2 EUR
ACRO433130010 ACRO433130050
3-Chlorophenyl acetylene 97%
Fórmula: C₈H₅Cl
Ponto de ebulição: 178…179 °C (760 mmHg)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839984
Número CAS: 766-83-6
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %