Print…
1-Hexanol, anidro 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Álcool hexílico
433860010 433861000
433860010.EA 196 EUR
433860010. 433861000.
1-Hexanol, anidro 99%, AcroSeal®
1-Hexanol
Fórmula: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Ponto de ebulição: 156…157 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –52 °C
Densidade: 0,8136 g/cm³
Ponto de Inflamação: 59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002982
Número CAS: 111-27-3
UN: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.002 %