Print…
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) em acetonitrila, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Tetrazole
432990010 432991000
432990010.EA 759 EUR
432990010. 432991000.
1H-Tetrazole 3 - 4% (w/w) em acetonitrila, AcroSeal®
1H-Tetrazole
Fórmula: CH₂N₄
Peso Molecular: 70.05 g/mol
Ponto de ebulição: 77 °C
Ponto de Fusão: 156
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005247
Número CAS: 288-94-8
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Water ≤0.3 %
Strength 3.0 to 4.0 % (wt)
Titration with HClO4 31.0 to 35.0 %