Print…
Sodium (para)periodate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
432851000 432855000
ACRO432851000EA 67.8 EUR
ACRO432851000 ACRO432855000
Sodium (para)periodate 98%
Sodium (para)periodate
Fórmula: H₂INa₃O₆
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036146
Número CAS: 13940-38-0
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Encomendar
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %