Print…
6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-3-methyl-1,3-benzoxazol-2(3H)-one, 6-Bromo-3-methylbenzo[d]oxazol-2(3H)-one
432710010 432710050
ACRO432710010EA 162 EUR
ACRO432710010 ACRO432710050
6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one 97%
6-Bromo-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-one
Fórmula: C₈H₆BrNO₂
Ponto de Fusão: 149…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00694789
Número CAS: 67927-44-0
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +63° to +67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol)