Print…
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
432700050 432700250
ACRO432700050EA 93.7 EUR
ACRO432700050 ACRO432700250
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine 97%
5-Bromo-2-morpholin-1-ylpyrimidine
Fórmula: C₈H₁₀BrN₃O
Ponto de Fusão: 91…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00483251
Número CAS: 84539-22-0
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 93 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -63° to -67° (20 °C, 589 nm) (c=4, methanol)