Print…
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
432530100 432530050
ACRO432530100EA 416 EUR
ACRO432530100 ACRO432530050
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Fórmula: C₈H₇BrF₂
Ponto de ebulição: 80…82 °C (10Torr)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11110333
Número CAS: 1000994-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Density 1.76 to 1.80 g/ml (25°C)
Additional info dielectric strength: ≥35 kV
Viscosity 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C)