2-Amino-4-phenylthiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Phenylthiazol-2-amine, 4-Phenyl-1,3-thiazol-2-amine
432490010
432490050
ACRO432490010EA
45.9
EUR
ACRO432490010
ACRO432490050
2-Amino-4-phenylthiazole 97%
2-Amino-4-phenylthiazole
Fórmula:
C₉H₈N₂S Ponto de Fusão: 150…152,5 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00039680 Número CAS: 2010-06-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 149 to 153 °C |
HPLC | ≥96.0 % |