Print…
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-4-(4-morpholinyl)benzenamine
432460010 432460050
ACRO432460010EA 127 EUR
ACRO432460010 ACRO432460050
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline 97%
2-Methyl-4-(4-morpholinyl)aniline
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O
Peso Molecular: 192.26 g/mol
Ponto de Fusão: 91…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10686817
Número CAS: 581-00-0
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 93 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution Passes test