Print…
6-Iodo-1H-indazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
432420010 432420050
ACRO432420010EA 153 EUR
ACRO432420010 ACRO432420050
6-Iodo-1H-indazole 97%
6-Iodo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅IN₂
Ponto de Fusão: 208…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114695
Número CAS: 261953-36-0
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 206 to 211 °C
HPLC ≥96.0 %