Print…
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Butanamine,4,4,4-trifluoro-, 4,4,4-trifluorobutan-1-amine, 1-Amino-4,4,4-trifluorobutane
432590010 432590050
ACRO432590010EA 87.8 EUR
ACRO432590010 ACRO432590050
4,4,4-Trifluorobutylamine 97%
4,4,4-Trifluorobutylamine
Fórmula: C₄H₈F₃N
Peso Molecular: 127.11 g/mol
Ponto de ebulição: 90…94 °C (760 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06213030
Número CAS: 819-46-5
UN: 2734
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Titration RCOCl ≥96.0 %