Print…
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
432410010 432410050
ACRO432410010EA 39.9 EUR
ACRO432410010 ACRO432410050
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-aminobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₂S
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00206744
Número CAS: 35212-85-2
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 112 °C
HPLC ≥96.0 %