Print…
1-Boc-3-oxopiperazine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-butyl 3-oxopiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 3-oxo-1-piperazinecarboxylate, 1-Boc-3-Oxopiperazine, 4-N-BOC-2-oxo-piperazine, 4-Boc-2-Oxopiperazine
432330010 432330050
ACRO432330010EA 41.9 EUR
ACRO432330010 ACRO432330050
1-Boc-3-oxopiperazine 97%
1-Boc-3-oxopiperazine
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 160…163 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02181069
Número CAS: 76003-29-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 164 °C
GC ≥96.0 %