Print…
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Cyclohexylmethyldichlorosilane
432220100 432220500
ACRO432220100EA 52.4 EUR
ACRO432220100 ACRO432220500
Dichlorocyclohexylmethylsilane 97+%
Dichlorocyclohexylmethylsilane
Fórmula: C₇H₁₄Cl₂Si
Ponto de ebulição: 202 °C
Densidade: 1,095 g/cm³
Ponto de Inflamação: 66 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00046333
Número CAS: 5578-42-7
UN: 2987
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %