Print…
3-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
432110010 432110050
ACRO432110010EA 63.8 EUR
ACRO432110010 ACRO432110050
3-Quinolineboronic acid pinacol ester 97%
3-Quinolineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₅H₁₈BNO₂
Ponto de Fusão: 55…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05155218
Número CAS: 171364-85-5
Encomendar
Appearance White to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥96.0 %