Print…
4-Bromo-2-pyridone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
432090010 432090050
ACRO432090010EA 154 EUR
ACRO432090010 ACRO432090050
4-Bromo-2-pyridone 97%
4-Bromo-2-pyridone
Fórmula: C₅H₄BrNO
Ponto de Fusão: 203…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234041
Número CAS: 36953-37-4
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %