Print…
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
432050010 432050050
ACRO432050010EA 62.2 EUR
ACRO432050010 ACRO432050050
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine 99%
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 44,4…46.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02683205
Número CAS: 163765-44-4
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +14° to +18° (20 °C, 589 nm) (c=1, chloroform)