Print…
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: E-Phenylethenylboronic acid, pinacol ester, Trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene
432030010 432030050
ACRO432030010EA 79 EUR
ACRO432030010 ACRO432030050
trans-β-Styrylboronic acid pinacol ester 97%
trans-beta-Styrylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₂
Ponto de ebulição: 89…93 °C (,1 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03453666
Número CAS: 83947-56-2
Encomendar
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %