Print…
N,N-Dimethylacrylamide 99% Stabilised
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: 500 ppm 4-Methoxyphenol-MEHQ
432021000 432025000
ACRO432021000EA 68.5 EUR
ACRO432021000 ACRO432025000
N,N-Dimethylacrylamide 99% Stabilised
N,N-Dimethylacrylamide
Fórmula: C₅H₉NO
Peso Molecular: 99.13 g/mol
Ponto de ebulição: 80 °C (20 mmHg)
Densidade: 0.962 g/cm³
Ponto de Inflamação: 70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008626
Número CAS: 2680-03-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 500 ppm