Print…
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) mistura de isômeros 90% (mistura de isômeros), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,4'-Methylenebis(cyclohexyl Isocyanate)
431790010 431791000
431790010.EA 228 EUR
431790010. 431791000.
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers) mistura de isômeros 90% (mistura de isômeros), AcroSeal®
Dicyclohexylmethane-4,4'-diisocyanate (mixture of isomers)
Fórmula: C₁₅H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 262.35 g/mol
Ponto de ebulição: 112…114 °C (1010hPa)
Ponto de Fusão: 19…23 °C
Densidade: 1.066 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00015405
Número CAS: 5124-30-1
UN: 2206
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT