Print…
Cesium methanesulphonate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
431580050 431580250
ACRO431580050EA 65.1 EUR
ACRO431580050 ACRO431580250
Cesium methanesulphonate 98%
Cesium methanesulphonate
Fórmula: CH₃CsO₃S
Ponto de Fusão: 262…264 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075523
Número CAS: 2550-61-0
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (5 % in water) Clear colorless