Print…
1,3-Dioxolano, anidro 99.8% estabilizada, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Estabilização: 75 ppm Estabilizado com BHT (2,6-Di-Terc-Butil-4-Metilfenol; Ionol)
431560010 431561000
431560010.EA 197 EUR
431560010. 431561000.
1,3-Dioxolano, anidro 99.8% estabilizada, AcroSeal®
1,3-Dioxolano
Fórmula: C₃H₆O₂
Peso Molecular: 74.08 g/mol
Ponto de ebulição: 74…75 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –95 °C
Densidade: 1.06 g/cm³
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003207
Número CAS: 646-06-0
UN: 1166
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 75 ppm BHT
Residue after ignition ≤0.0005 %