Print…
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
431500050 431500250
ACRO431500050EA 81.4 EUR
ACRO431500050 ACRO431500250
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester 97%
1-Boc-isonipecotic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₄
Ponto de ebulição: 120…135 °C (,5 mmHg)
Densidade: 1,046 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01763998
Número CAS: 142851-03-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %