Print…
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (E)-(4-Chlorostyryl)boronic acid
431340010 431340100
ACRO431340010EA 113 EUR
ACRO431340010 ACRO431340100
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid 97%
trans-2-(4-Chlorophenyl)vinylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BClO₂
Ponto de Fusão: 133…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02093767
Número CAS: 154230-29-2
Encomendar
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
pH 5.5 to 6.5 (10% aqueous suspension)
Sodium oxide (Na2O) ≤0.4 %
Silicon dioxide (SiO2) ≤0.03 %
Iron(III)oxide (Fe2O3) ≤0.03 %