Print…
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
431170010 431170050
ACRO431170010EA 180 EUR
ACRO431170010 ACRO431170050
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 97%
5-Bromo-1-methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14706162
Número CAS: 400071-95-6
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT