Print…
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Benzothiazolecarboxaldehyde, Benzo[d]thiazole-6-carbaldehyde, Benzothiazol-6-carboxaldehyde, 6-Formylbenzothiazole
431150010 431150050
ACRO431150010EA 189 EUR
ACRO431150010 ACRO431150050
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde 97%
1,3-Benzothiazole-6-carboxaldehyde
Fórmula: C₈H₅NOS
Ponto de Fusão: 92…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03086101
Número CAS: 19989-67-4
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
HPLC ≥96.0 %