Print…
1-Boc-4-chlorosulfonylpiperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Boc-4-Chlorosulphonylpiperidine, 1-BOC-4-PIPERIDINEsulphONYL CHLORIDE, tert-Butyl 4-(chlorosulphonyl)piperidine-1-carboxylate, 4-CHLOROsulphONYL-PIPERIDINE-1-CARBOXYLIC acid TERT-BUTYL ESTER
430990010 430990050
ACRO430990010EA 189 EUR
ACRO430990010 ACRO430990050
1-Boc-4-chlorosulfonylpiperidine 97%
1-Boc-4-chlorosulphonylpiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₈ClNO₄S
Peso Molecular: 283.767 g/mol
Ponto de Fusão: 82…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861750
Número CAS: 782501-25-1
UN: 3261
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance White to pale yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 87 °C
Elemental Analysis 4.76 to 5.11 % (N)