Print…
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Iodoisonicotinic acid, 3-Iodopyridine-4-carboxylic acid
430970010 430970050
ACRO430970010EA 186 EUR
ACRO430970010 ACRO430970050
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid 97%
3-Iodo-4-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₆H₄INO₂
Ponto de Fusão: 241,8…242.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01646072
Número CAS: 57842-10-1
Encomendar
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 244 °C
HPLC ≥96.0 %