Print…
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M em tolueno 70% (w/w), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Sodium dihydrobis(2-methoxyethoxy)aluminate, SBAH, Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum dihydride
430911000 430918000
430911000.EA 62.4 EUR
430911000. 430918000.
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride 70% ∼3.5 M em tolueno 70% (w/w), AcroSeal®
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminium hydride
Fórmula: C₆H₁₆AlNaO₄
Peso Molecular: 202.16 g/mol
Ponto de ebulição: 110 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.036 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011631
Número CAS: 22722-98-1
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless to amber Viscous liquid
Assay 68.0 to 72.0 %
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %