Print…
Dimetildiclorossilano 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
430881000 430888000
430881000.EA 20.7 EUR
430881000. 430888000.
Dimetildiclorossilano 99+%, AcroSeal®
Dimetildiclorossilano
Fórmula: C₂H₆Cl₂Si
Ponto de ebulição: 70 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –76 °C
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000491
Número CAS: 75-78-5
UN: 1162
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4030 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %