Print…
Sulfato de dimetilo 99+%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
430830010 430831000
430830010.EA 82.2 EUR
430830010. 430831000.
Sulfato de dimetilo 99+%, AcroSeal®
Sulfato de dimetilo
Fórmula: C₂H₆O₄S
Ponto de ebulição: 188 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –32 °C
Densidade: 1,33 g/cm³
Ponto de Inflamação: 83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008416
Número CAS: 77-78-1
UN: 1595
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
Acidity ≤0.2 % (as Sulfuric acid)
Titration 99.0 to 101.0 % (Hydrolysis)