Print…
Cloroformato de etilo 99%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Chloroformic acid ethyl ester
430791000 430798000
430791000.EA 40.8 EUR
430791000. 430798000.
Cloroformato de etilo 99%, AcroSeal®
Cloroformato de etilo
Fórmula: C₃H₅ClO₂
Peso Molecular: 108.52 g/mol
Ponto de ebulição: 94 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –81 °C
Densidade: 1.135 g/cm³
Ponto de Inflamação: 10 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000644
Número CAS: 541-41-3
UN: 1182
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,03831
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm)
GC ≤1.0 % Diethyl carbonate
Color scale ≤50 APHA
Free acid (HCl) ≤0.1 %