Print…
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430670010 430670050
ACRO430670010EA 41.3 EUR
ACRO430670010 ACRO430670050
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
2-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07363841
Número CAS: 380151-85-9
Encomendar
Appearance Clear colorless to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %