3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
430620010
430620100
ACRO430620010EA
33.5
EUR
ACRO430620010
ACRO430620100
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid 97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₈BClO₂ Ponto de Fusão: 228,3…231.5 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD04039010 Número CAS: 175883-63-3 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |