Print…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430610010 430610050
ACRO430610010EA 47 EUR
ACRO430610010 ACRO430610050
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₉BO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179438
Número CAS: 171364-80-0
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %