Print…
2-Nitrophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430590010 430590050
ACRO430590010EA 67.6 EUR
ACRO430590010 ACRO430590050
2-Nitrophenylboronic acid 97%
2-Nitrophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₆BNO₄
Ponto de Fusão: 147…152 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00161358
Número CAS: 5570-19-4
Encomendar
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.5 %