Print…
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)boronic acid, (5-Trifluoromethylpyridin-3-yl)boronic acid
430520010 430522500
ACRO430520010EA 540 EUR
ACRO430520010 ACRO430522500
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 95%
3-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Fórmula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso Molecular: 190.9156 g/mol
Ponto de Fusão: 260…262.6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09952041
Número CAS: 947533-51-9
Encomendar
Appearance White to yellow Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %