Print…
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430430010 430430050
ACRO430430010EA 150 EUR
ACRO430430010 ACRO430430050
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₈H₈BF₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08056362
Número CAS: 871332-97-7
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
HPLC ≥96.0 %