Print…
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430340010 430340050
ACRO430340010EA 50.1 EUR
ACRO430340010 ACRO430340050
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid 97%
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₈BClO₃
Ponto de Fusão: 111…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659858
Número CAS: 89694-46-2
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 109 to 115 °C
HPLC ≥96.0 %