Print…
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, 3-(Trifluoromethyl)-5-fluorophenylboronic acid
430320010 430320050
ACRO430320010EA 155 EUR
ACRO430320010 ACRO430320050
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₇H₅BF₄O₂
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06657735
Número CAS: 159020-59-4
Encomendar
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 175 to 180 °C
HPLC ≥96.0 %
Substance darkened by H2SO4 Passes test