Print…
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430190010 430190050
ACRO430190010EA 66.7 EUR
ACRO430190010 ACRO430190050
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid 97%
2-Chloro-4-fluorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BClFO₂
Ponto de Fusão: 228…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684295
Número CAS: 313545-72-1
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥97.5 %