Print…
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzofurazan, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzo[c][1,2,5]oxadiazole
430470010 430470050
ACRO430470010EA 95 EUR
ACRO430470010 ACRO430470050
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester 97%
Benzofurazan-5-boronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₅BN₂O₃
Ponto de Fusão: 88…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842717
Número CAS: 1073355-14-2
Encomendar
Appearance White to yellow to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥96.0 %