Print…
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
430110010 430110050
ACRO430110010EA 95 EUR
ACRO430110010 ACRO430110050
4-Oxazolecarboxylic acid 97%
4-Oxazolecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₃NO₃
Ponto de Fusão: 141…144 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797151
Número CAS: 23012-13-7
Encomendar
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
GC ≥98.0 %