Print…
5-Bromothiazole 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
429980010 429980050
ACRO429980010EA 85.8 EUR
ACRO429980010 ACRO429980050
5-Bromothiazole 95%
5-Bromothiazole
Fórmula: C₃H₂BrNS
Ponto de Inflamação: 76,7 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD07787394
Número CAS: 3034-55-7
Encomendar
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %