Print…
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
430150010 430150050
ACRO430150010EA 34.2 EUR
ACRO430150010 ACRO430150050
4-Bromophenyl chloroformate 95+%
4-Bromophenyl chloroformate
Fórmula: C₇H₄BrClO₂
Ponto de ebulição: 118 °C (16hPa)
Densidade: 1.648 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00013256
Número CAS: 7693-44-9
UN: 3277
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %